Wash Solution Concentrate, 20X
Fournisseur: SERACARE LIFE SCIENCES
50-63-04
KPLI50-63-04EA 257 EUR InStock
KPLI50-63-04
Wash Solution Concentrate, 20X
Buffers Tampons d'électrophorèse Tampons de lavage
Convenient 20X concentrate containing imidazole-buffered saline and Tween® 20.
  • Suitable for ELISA, blotting, and immunohistochemistry applications
This is used a general immunoassay wash buffer.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité