Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

F(ab')2 Anti-IgG gamma Goat Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: SERACARE LIFE SCIENCES
KPL-2141002
KPLIKPL-2141002EA 530 EUR InStock
KPLIKPL-2141002
F(ab')2 Anti-IgG gamma Goat Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Affinity-purified polyclonal antibody, F(ab')2 fragment, to human IgG heavy chains (gamma), made in goat, and labeled with horseradish peroxidase. Product is in lyophilised form. Each lot is tested to assure specificity and lot-to-lot consistency using an in-house ELISA assay.

Type: Secondary
Antigen: IgG gamma
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité