Cutting board
Fournisseur: KLINIPATH
060.012.119
KPXX060.012.119EA 353 EUR InStock
KPXX060.012.119
Cutting board
Planches de dissection
The cutting board is completely made of PE.
The top thickness is approx. 20 mm. The board includes 4 small feet of 25 mm height and 15 mm diameter.
Attention: Not suitable for thermal sterilisation.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité