Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cyclohexane

Fournisseur: KRAEMER MARTIN
Danger
Synonyms: Hexahydrobenzene, Hexamethylene

109930-9150
KRAE109930-9150EA 605 EUR InStock
KRAE109930-9150
Cyclohexane
Cyclohexane


Formule: C₆H₁₂
MW: 84,16 g/mol
Point d'ébullition: 81 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 7 °C
Densité: 0.7785 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –18 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003814
Numéro CAS: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
ONU: 1145
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité