Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hydroxylammonium chlorure

Fournisseur: KRAEMER & MARTIN GMBH
Attention

110256-25KG
KRAE110256-25KGEA 0 EUR InStock
KRAE110256-25KG
Hydroxylammonium chlorure
Hydroxylammonium chlorure


Formule: NH₂OH·HCl
Point d'ébullition: 306 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 151 °C
Densité: 1.67 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051089
Numéro CAS: 5470-11-1
EINECS: 226-798-2
ONU: 2923
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04853
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité