Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hydrogène peroxyde 35%, très pur

Fournisseur: Bernd Kraft
Danger

01173.2010 01173.5110
KRAF01173.2010EA 0 EUR InStock
KRAF01173.2010 KRAF01173.5110
Hydrogène peroxyde 35%, très pur
Hydrogène peroxyde


Formule: H₂O₂
Point d'ébullition: ∼107 °C (1013 hPa)
Point de fusion: < 0 °C
Densité: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011333
Numéro CAS: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
ONU: 2014
ADR: 5.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité