di-Potassium oxalate 30% en solution aqueuse, très pur
Fournisseur: Bernd Kraft
Attention
01324.3000 01324.2000 01324.5020
KRAF01324.3000EA 80.2 EUR InStock
KRAF01324.3000 KRAF01324.2000 KRAF01324.5020
di-Potassium oxalate 30% en solution aqueuse, très pur
di-Potassium oxalate
Formule: C₂K₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012464
Numéro CAS: 583-52-8
EINECS: 209-506-8
Merck Index: 12,07820
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité