Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium hydroxyde 1/3 mol/l (1/3 N) en solution aqueuse

Fournisseur: Bernd Kraft
Attention
Synonyms: Caustic soda

01339.3000 01339.2000 01339.4000 01339.5020 01339.5400 01339.6400
KRAF01339.3000EA 37.8 EUR InStock
KRAF01339.3000 KRAF01339.2000 KRAF01339.4000 KRAF01339.5020 KRAF01339.5400 KRAF01339.6400
Sodium hydroxyde 1/3 mol/l (1/3 N) en solution aqueuse
Sodium hydroxyde


Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Point d'ébullition: ∼105 °C (1013 hPa)
Densité: 1.02 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité