Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Phénanthroline-1,10 monohydraté

Fournisseur: Bernd Kraft
Danger

01353.6000
KRAF01353.6000EA 291 EUR InStock
KRAF01353.6000
Phénanthroline-1,10 monohydraté
Phénanthroline-1,10 monohydraté


Formule: C₁₂H₈N₂·1H₂O
Point de fusion: 93…94 °C
Densité: 1.259 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149973
Numéro CAS: 5144-89-8
EINECS: 200-629-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,07291
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aba346b9f67fdda9afd4d48b893e6318564d604c&vid=ae56d18ea658be1344a6b1badeb1df4f651392ee&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité