Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Zinc sulfate 0.05 mol/l (0.05 N) en solution aqueuse

Fournisseur: Bernd Kraft

01439.3000 01439.2000 01439.5000 01439.6020
KRAF01439.3000EA 32.3 EUR InStock
KRAF01439.3000 KRAF01439.2000 KRAF01439.5000 KRAF01439.6020
Zinc sulfate 0.05 mol/l (0.05 N) en solution aqueuse
Zinc sulfate


Formule: O₄SZn
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011302
Numéro CAS: 7733-02-0
EINECS: 231-793-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité