Hydrognophtalate de potassium en solution standard 20 mg COT /l 0,043 g C8H5KO4 /l pour la dtermination COT Content: 1 l 1 * 1 L
Fournisseur: Bernd Kraft
Hydrognophtalate de potassium en solution standard 20 mg COT /l 0,043 g C8H5KO4 /l pour la dtermination COT Content: 1 l 1 * 1 L
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Hydrogénophtalate de potassium en solution standard à 20 mg COT /l 0,043 g C8H5KO4 /l pour la détermination COT Content: 1 l 1 * 1 L KRAF01794.3000 1 * 1 L
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou