Solution standard CI multiple 4cations en tant que chlorure dans l'eau pour la chromatographie ionique 1 litre contient: 1000mg: Ca, K, Mg, Na Content:... 1 * 500 mL
Fournisseur: Bernd Kraft
Solution standard CI multiple 4cations en tant que chlorure dans l'eau pour la chromatographie ionique 1 litre contient: 1000mg: Ca, K, Mg, Na Content:... 1 * 500 mL
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Solution standard CI multiple 4 cations en tant que chlorure dans l'eau pour la chromatographie ionique 1 litre contient : 1000 mg : Ca, K, Mg, Na Content:... 1 * 500 mL KRAF02669.2000 1 * 500 mL
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou