Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pourpre de bromocresol 0,4 g/l dans l'éthanol

Fournisseur: Bernd Kraft
Danger

03092.0000 03092.0700 03092.1700
KRAF03092.0000EA 0 EUR InStock
KRAF03092.0000 KRAF03092.0700 KRAF03092.1700
Pourpre de bromocresol 0,4 g/l dans l'éthanol
Pourpre de bromocresol


Formule: C₂₁H₁₆Br₂O₅S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011681
Numéro CAS: 115-40-2
EINECS: 204-087-8
ONU: 1170
ADR: 3,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité