Solution tampon pH 10 54 g NH4Cl + 350 ml NH3, solution 25 %/l + 1g de zinc disodique EDTA/l dans l'eau pour le titrage complexom trique Content: 5 l 1 * 1 Pce
Fournisseur: Bernd Kraft
Solution tampon pH 10 54 g NH4Cl + 350 ml NH3, solution 25 %/l + 1g de zinc disodique EDTA/l dans l'eau pour le titrage complexom trique Content: 5 l 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Solution tampon pH 10 54 g NH4Cl + 350 ml NH3, solution à 25 %/l + 1 g de zinc disodique EDTA/l dans l'eau pour le titrage complexom étrique Content: 5 l 1 * 1 Pce KRAF03098.5300 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou