Nitrate stock solution 100 mg NO3-N/l 1 ml equals 0.1 mg N KNO3 in water according to DIN 38405-9:2011, DEV D9, appendix A Content: 0,5 l 1 * 500 mL
Fournisseur: Bernd Kraft
Nitrate stock solution 100 mg NO3-N/l 1 ml equals 0.1 mg N KNO3 in water according to DIN 38405-9:2011, DEV D9, appendix A Content: 0,5 l 1 * 500 mL
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Nitrate stock solution 100 mg NO3-N/l 1 ml equals 0.1 mg N KNO3 in water according to DIN 38405-9:2011, DEV D9, appendix A Content: 0,5 l 1 * 500 mL KRAF03293.2000 1 * 500 mL
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou