Solution tampon pH 10 70 g NH4Cl + 570 ml NH3, solution 25 %/l + 0,125 g d'EDTA magnsium/potassium/l dans l'eau pour le titrage c omplexomtrique Content: 5 l 1 * 5 L
Fournisseur: Bernd Kraft
Solution tampon pH 10 70 g NH4Cl + 570 ml NH3, solution 25 %/l + 0,125 g d'EDTA magnsium/potassium/l dans l'eau pour le titrage c omplexomtrique Content: 5 l 1 * 5 L
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Solution tampon pH 10 70 g NH4Cl + 570 ml NH3, solution à 25 %/l + 0,125 g d'EDTA magnésium/potassium/l dans l'eau pour le titrage c omplexométrique Content: 5 l 1 * 5 L KRAF03300.5020 1 * 5 L
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou