Solution tampon pH 10 54 g NH4Cl + 350 ml NH3-, solution 25 % + 2 g d'EDTA magnsium/potassium + 5 g Na2S * 9-H2O/l dans l'eau pou r le titrage... 1 * 5 L
Fournisseur: Bernd Kraft
Solution tampon pH 10 54 g NH4Cl + 350 ml NH3-, solution 25 % + 2 g d'EDTA magnsium/potassium + 5 g Na2S * 9-H2O/l dans l'eau pou r le titrage... 1 * 5 L
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Solution tampon pH 10 54 g NH4Cl + 350 ml NH3-, solution à 25 % + 2 g d'EDTA magnésium/potassium + 5 g Na2S * 9-H2O/l dans l'eau pou r le titrage... 1 * 5 L KRAF03301.5300 1 * 5 L
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou