Potassium standard solution, 10 mg/l K in 0.5 M hydrochloric acid (de KCl) étalon pour SAA
Fournisseur: Bernd Kraft
03373.2000
KRAF03373.2000EA 45.3 EUR InStock
KRAF03373.2000
Potassium standard solution, 10 mg/l K in 0.5 M hydrochloric acid (de KCl) étalon pour SAA
Étalons Étalons cationiques Standards de potassium
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité