talon d'anions pour CI chlorure 1,000 g Cl-/l HCl dans l'eau traable NIST Content: 0,25 l 1 * 250 mL
Fournisseur: Bernd Kraft
talon d'anions pour CI chlorure 1,000 g Cl-/l HCl dans l'eau traable NIST Content: 0,25 l 1 * 250 mL
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Étalon d'anions pour CI chlorure 1,000 g Cl-/l HCl dans l'eau traçable NIST Content: 0,25 l 1 * 250 mL KRAF03394.1000 1 * 250 mL
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou