Solution tampon pH 6,90 (20 C) (mlange de phosphate) Content: 10 l Solution tampon pH 6,90 (20 C) (mlange de phosphate) Content: 10 l 1 * 10 L
Fournisseur: Bernd Kraft
Solution tampon pH 6,90 (20 C) (mlange de phosphate) Content: 10 l Solution tampon pH 6,90 (20 C) (mlange de phosphate) Content: 10 l 1 * 10 L
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Solution tampon pH 6,90 (20 °C) (mélange de phosphate) Content: 10 l Solution tampon pH 6,90 (20 °C) (mélange de phosphate) Content: 10 l 1 * 10 L KRAF03399.6000 1 * 10 L
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou