Lead standard solution, 5,000 mg/l Pb in 1 M nitric acid (de Pb) étalon pour SAA
Fournisseur: Bernd Kraft
03457.2000
KRAF03457.2000EA 310 EUR InStock
KRAF03457.2000
Lead standard solution, 5,000 mg/l Pb in 1 M nitric acid (de Pb) étalon pour SAA
Étalons Étalons cationiques Standards de plomb
Certifications: Traçabilité NIST
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité