Copper standard solution, 5,000 mg/L Cu in 1 M nitric acid (de Cu(NO₃)₂.3H₂O) étalon pour SAA
Fournisseur: Bernd Kraft
03611.2000
KRAF03611.2000EA 135 EUR InStock
KRAF03611.2000
Copper standard solution, 5,000 mg/L Cu in 1 M nitric acid (de Cu(NO₃)₂.3H₂O) étalon pour SAA
Étalons Étalons cationiques Standards de cuivre
Certifications: Traçabilité NIST
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité