Chromium standard solution, 5000 mg/L Cr in 1 M nitric acid (de Cr(NO₃)₃.9H₂O) étalon pour SAA
Fournisseur: Bernd Kraft
03634.2000
KRAF03634.2000EA 135 EUR InStock
KRAF03634.2000
Chromium standard solution, 5000 mg/L Cr in 1 M nitric acid (de Cr(NO₃)₃.9H₂O) étalon pour SAA
Étalons Étalons cationiques Standards de chrome
Certifications: Traçabilité NIST
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité