Molybdenum standard solution, 5,000 mg/L Mo in 2 M nitric acid (de (NH₄)₆Mo₇O₂₄.4H₂O) étalon pour SAA
Fournisseur: Bernd Kraft
03658.2000
KRAF03658.2000EA 135 EUR InStock
KRAF03658.2000
Molybdenum standard solution, 5,000 mg/L Mo in 2 M nitric acid (de (NH₄)₆Mo₇O₂₄.4H₂O) étalon pour SAA
Étalons Étalons cationiques Standards de molybdénum
Certifications: Traçabilité NIST
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité