Vanadium standard solution, 5,000 mg/L V in 4 M nitric acid (de (NH₄)VO₃) étalon pour SAA
Fournisseur: Bernd Kraft
03661.2000
KRAF03661.2000EA 310 EUR InStock
KRAF03661.2000
Vanadium standard solution, 5,000 mg/L V in 4 M nitric acid (de (NH₄)VO₃) étalon pour SAA
Étalons Étalons cationiques Standards de vanadium
Certifications: Traçabilité NIST
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité