Cesium standard solution, 1,000 mg/L Cs in 0,5 M hydrochloric acid (de CsCl) étalon pour SAA
Fournisseur: Bernd Kraft
03667.2000
KRAF03667.2000EA 135 EUR InStock
KRAF03667.2000
Cesium standard solution, 1,000 mg/L Cs in 0,5 M hydrochloric acid (de CsCl) étalon pour SAA
Étalons Étalons cationiques Standards de césium
Certifications: Traçabilité NIST
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité