Phosphorus standard solution, 5,000 mg/l P in 1 M hydrochloric acid (de H₃PO₄) étalon pour SAA
Fournisseur: Bernd Kraft
03766.2000
KRAF03766.2000EA 135 EUR InStock
KRAF03766.2000
Phosphorus standard solution, 5,000 mg/l P in 1 M hydrochloric acid (de H₃PO₄) étalon pour SAA
Étalons Étalons cationiques Standards de phosphore
Certifications: Traçabilité NIST
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité