Solution tampon pH 10 70 g NH4Cl + 570 ml NH3, solution 25 %/l pour le titrage complexomtrique Content: 1 l 1 * 1 L
Fournisseur: Bernd Kraft
Solution tampon pH 10 70 g NH4Cl + 570 ml NH3, solution 25 %/l pour le titrage complexomtrique Content: 1 l 1 * 1 L
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Solution tampon pH 10 70 g NH4Cl + 570 ml NH3, solution à 25 %/l pour le titrage complexométrique Content: 1 l 1 * 1 L KRAF03811.3000 1 * 1 L
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou