Solution tampon pH 3,06 (25 C) stabilise conformment DIN 19267 Content: 5 l Solution tampon pH 3,06 (25 C) stabilise conform ment DIN 19267 Content:... 1 * 5 L
Fournisseur: Bernd Kraft
Solution tampon pH 3,06 (25 C) stabilise conformment DIN 19267 Content: 5 l Solution tampon pH 3,06 (25 C) stabilise conform ment DIN 19267 Content:... 1 * 5 L
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Solution tampon pH 3,06 (25 °C) stabilisée conformément à DIN 19267 Content: 5 l Solution tampon pH 3,06 (25 °C) stabilisée conformé ment à DIN 19267 Content:... 1 * 5 L KRAF03858.5000 1 * 5 L
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou