Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Réactif de Patton et Reeder

Fournisseur: Bernd Kraft
Attention

04026.1600
KRAF04026.1600EA 189 EUR InStock
KRAF04026.1600
Réactif de Patton et Reeder
Réactif de Patton et Reeder


Formule: C₂₁H₁₄N₂O₇S
Point de fusion: 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004078
Numéro CAS: 3737-95-9
EINECS: 223-117-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité