Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Potassium chromate 10% en solution aqueuse pour analyses

Fournisseur: Bernd Kraft
Danger

04084.3000 04084.2000 04084.5020
KRAF04084.3000EA 43.5 EUR InStock
KRAF04084.3000 KRAF04084.2000 KRAF04084.5020
Potassium chromate 10% en solution aqueuse pour analyses
Potassium chromate


Formule: K₂CrO₄
Numéro MDL: MFCD00011368
Numéro CAS: 7789-00-6
EINECS: 232-140-5
ONU: 3287
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité