Multi-element standard solution, 7 elements
Fournisseur: Bernd Kraft
04379.2000
KRAF04379.2000EA 468 EUR InStock
KRAF04379.2000
Multi-element standard solution, 7 elements
Étalons Étalons pour l'analyse environnementale
This standard solution is intended for analysis of sludge.
Multi element standards for Zn, Cr, Cu, Pb, Ni, Hg and Cd diluted in nitric acid.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité