Solution étalon de sodium, 10 000 mg/L de Na dans l'eau (à partir de NaCl) étalon pour AAS
Fournisseur: Bernd Kraft
04529.0000
KRAF04529.0000EA 89 EUR InStock
KRAF04529.0000
Solution étalon de sodium, 10 000 mg/L de Na dans l'eau (à partir de NaCl) étalon pour AAS
Étalons Étalons cationiques Standards de sodium
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité