Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Fer (III) chlorure (10% Fe) en solution aqueuse

Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
Synonyms: Iron trichloride, Ferric chloride

04594.3000 04594.7020 04594.1000 04594.2000
KRAF04594.3000EA 136 EUR InStock
KRAF04594.3000 KRAF04594.7020 KRAF04594.1000 KRAF04594.2000
Fer (III) chlorure (10% Fe) en solution aqueuse
Fer (III) chlorure


Formule: FeCl₃
MW: 162,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011005
Numéro CAS: 7705-08-0
EINECS: 231-729-4
ONU: 2582
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité