Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Argent sulfate 80 g/l dans l'acide sulfurique

Fournisseur: Bernd Kraft
Danger

05239.3700
KRAF05239.3700EA 0 EUR InStock
KRAF05239.3700
Argent sulfate 80 g/l dans l'acide sulfurique
Silver sulphate


Formule: Ag₂SO₄
Numéro MDL: MFCD00003407
Numéro CAS: 10294-26-5
EINECS: 233-653-7
ONU: 1830
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd7afaa8e9ae24bf040d40aed0c93763ce897080&vid=ae7b50634b53507047974c2157e5e38c2eb90a20&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité