Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide acétique ≥96%, très pur

Fournisseur: Bernd Kraft
Danger

05322.4000 05322.3000 05322.3700 05322.4700 05322.5020 05322.7020 05322.6020
KRAF05322.4000EA 80 EUR InStock
KRAF05322.4000 KRAF05322.3000 KRAF05322.3700 KRAF05322.4700 KRAF05322.5020 KRAF05322.7020 KRAF05322.6020
Acide acétique ≥96%, très pur
Acide acétique


Formule: H₃CCOOH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036152
Numéro CAS: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
ONU: 2789
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=857749088d189a3a5b82cd46ad4fc0329d1ffbf9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité