Argent sulfate 26,6 g/l dans l'acide sulfurique
Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
05378.3700
KRAF05378.3700EA 151 EUR InStock
KRAF05378.3700
Argent sulfate 26,6 g/l dans l'acide sulfurique
Silver sulphate
Formule: Ag₂SO₄
Numéro MDL: MFCD00003407
Numéro CAS: 10294-26-5
EINECS: 233-653-7
ONU: 1830
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd7afaa8e9ae24bf040d40aed0c93763ce897080&vid=ae7b50634b53507047974c2157e5e38c2eb90a20&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité