Ammonium et de fer(III) (sulfate d'), solution 0,375 mol/l - 0,375 N dans l'acide sulfurique dilu Content: 1 l 1 * 1 L
Fournisseur: Bernd Kraft
Ammonium et de fer(III) (sulfate d'), solution 0,375 mol/l - 0,375 N dans l'acide sulfurique dilu Content: 1 l 1 * 1 L
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Ammonium et de fer(III) (sulfate d'), solution à 0,375 mol/l - 0,375 N dans l'acide sulfurique dilué Content: 1 l 1 * 1 L KRAF05546.3000 1 * 1 L
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou