Acide phtalique anhydride en solution 180 g PSA + 30 g mthyl-1-imidazole + 1 l pyridine/l Content: 2,5 l 1 * 2.500 mL
Fournisseur: Bernd Kraft
Acide phtalique anhydride en solution 180 g PSA + 30 g mthyl-1-imidazole + 1 l pyridine/l Content: 2,5 l 1 * 2.500 mL
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Acide phtalique anhydride en solution 180 g PSA + 30 g méthyl-1-imidazole + 1 l pyridine/l Content: 2,5 l 1 * 2.500 mL KRAF05568.4700 1 * 2.500 mL
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou