Ammonium et de fer(III) (sulfate d'), solution 120 g/l extra-pur 120 g (NH4)Fe(SO4)2 * 12 H2O + 623 ml HNO3 65 %/l dans l'acide ni trique dilu Content: 1 l 1 * 1 L
Fournisseur: Bernd Kraft
Ammonium et de fer(III) (sulfate d'), solution 120 g/l extra-pur 120 g (NH4)Fe(SO4)2 * 12 H2O + 623 ml HNO3 65 %/l dans l'acide ni trique dilu Content: 1 l 1 * 1 L
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Ammonium et de fer(III) (sulfate d'), solution à 120 g/l extra-pur 120 g (NH4)Fe(SO4)2 * 12 H2O + 623 ml HNO3 65 %/l dans l'acide ni trique dilué Content: 1 l 1 * 1 L KRAF05578.3000 1 * 1 L
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou