Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ammonium chlorure 2 mol/l (2 N) en solution aqueuse

Fournisseur: Bernd Kraft

05637.3000
KRAF05637.3000EA 0 EUR InStock
KRAF05637.3000
Ammonium chlorure 2 mol/l (2 N) en solution aqueuse
Ammonium chloride


Formule: NH₄Cl
MW: 53,49 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011420
Numéro CAS: 12125-02-9
EINECS: 235-186-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e45c4909ae60875d5b9dca2f28f54f5c8028e64&vid=389479ce9f26d046837e12f5c47dd4bc7d47ec2b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité