Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Plomb (II) nitrate 0.05 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse

Fournisseur: Bernd Kraft

05653.3000 05653.5020
KRAF05653.3000EA 93.2 EUR InStock
KRAF05653.3000 KRAF05653.5020
Plomb (II) nitrate 0.05 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse
Plomb (II) nitrate


Formule: Pb(NO₃)₂
Numéro MDL: MFCD00011153
Numéro CAS: 10099-74-8
EINECS: 233-245-9
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité