Acide sulfurique ≥72%
Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
05709.4000
KRAF05709.4000EA 138 EUR InStock
KRAF05709.4000
Acide sulfurique ≥72%
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
ONU: 1830
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité