Chlorine standard solution, 4-chlorophenol, for AOX determination
Fournisseur: Bernd Kraft
05734.3700 05734.2700
KRAF05734.3700EA 0 EUR InStock
KRAF05734.3700 KRAF05734.2700
Chlorine standard solution, 4-chlorophenol, for AOX determination
Étalons Étalons pour l'analyse environnementale
10 mg/L chlorine in n-hexane is used for AOX determination.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité