Bathocuproin 0,5 g/l en solution aqueuse
Fournisseur: Bernd Kraft
05846.6000
KRAF05846.6000EA 0 EUR InStock
KRAF05846.6000
Bathocuproin 0,5 g/l en solution aqueuse
Bathocuproin
Formule: C₂₆H₂₀N₂
Numéro MDL: MFCD00004972
Numéro CAS: 4733-39-5
EINECS: 225-240-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité