Acide sulfurique 0.3 mol/l (0.6 N) en solution aqueuse pour l'analyse de silicates
Fournisseur: Bernd Kraft
06114.6020
KRAF06114.6020EA 57.5 EUR InStock
KRAF06114.6020
Acide sulfurique 0.3 mol/l (0.6 N) en solution aqueuse pour l'analyse de silicates
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
MW: 98,08 g/mol
Densité: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
ONU: 2796
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité