Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ammonium sulfate, très pur

Fournisseur: Bernd Kraft

06132.1600 06132.3600 06132.2600 06132.5600 06132.6600
KRAF06132.1600EA 0 EUR InStock
KRAF06132.1600 KRAF06132.3600 KRAF06132.2600 KRAF06132.5600 KRAF06132.6600
Ammonium sulfate, très pur
Ammonium sulphate


Formule: (NH₄)₂SO₄
Point de fusion: 336…339 °C
Densité: 1.78 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003391
Numéro CAS: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1
ATTEINDRE: 01-2119455044-46
Merck Index: 13,00559
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité