Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide barbiturique

Fournisseur: Bernd Kraft
Synonyms: N,N'-Malonylurea, 2,4,6-Trihydroxypyrimidine

06135.0600
KRAF06135.0600EA 58.4 EUR InStock
KRAF06135.0600
Acide barbiturique
Acide barbiturique


Formule: C₄H₄N₂O₃
MW: 128,09 g/mol
Point d'ébullition: 441 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 250…252 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006666
Numéro CAS: 67-52-7
EINECS: 200-658-0
Merck Index: 13,00966
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité