di-Sodium tétraborate décahydraté, très pur
Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
06206.3600 06206.5601 06206.2600 06206.4600
KRAF06206.3600EA 51.9 EUR InStock
KRAF06206.3600 KRAF06206.5601 KRAF06206.2600 KRAF06206.4600
di-Sodium tétraborate décahydraté, très pur
di-Sodium tétraborate décahydraté
Formule: Na₂B₄O₇·10H₂O
Point d'ébullition: 320 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 75 °C
Densité: 1.73 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149193
Numéro CAS: 1303-96-4
EINECS: 215-540-4
ATTEINDRE: 01-2119490790-32
Merck Index: 13,08662
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité