Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chloroforme stabilisé, très pur

Fournisseur: Bernd Kraft
Danger

Stabilization: Stabilised with ethanol

07016.4700 07016.3700 07016.5500 07016.8500
KRAF07016.4700EA 121 EUR InStock
KRAF07016.4700 KRAF07016.3700 KRAF07016.5500 KRAF07016.8500
Chloroforme stabilisé, très pur
Chloroforme


Formule: CHCl₃
Point d'ébullition: 61.7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –63 °C
Densité: 1.4832 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000826
Numéro CAS: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
ONU: 1888
ADR: 6.1,III
ATTEINDRE: 05-2114614906-45
Merck Index: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité